Läs mer
4,5-diklor-2-(4-metylfenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 255.1 |
| Procent renhet | 97% |