Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-etyliden-D-glukopyranos, 90 %
Produktkod. 15407999
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15407999
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66583.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13224-99-2
Molekylformel C8H14O6
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00006820
InChI-nyckel VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
IUPAC-namn (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-metyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6,7,8-triol
LEDER CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Färg Vitt
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 206.19
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.