Läs mer
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane, 97%
Produktkod. p-7059391
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2g
Produktkod. 11475220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044504.77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 31364-42-8 | C16H32N2O5 | 332.44 g/mol
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyklo[8.8.5]trikosan används som fasöverföringskatalysatorer genom att överföra joner från en fas till en annan. Det är involverat i syntesen av alkalider och elektrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31364-42-8
Molekylformel C16H32N2O5
Molekylvikt (g/mol) 332.44
MDL-nummer MFCD00005108
InChI-nyckel HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221
PubChem CID 123438
IUPAC-namn 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyklo[8.8.5]trikosan
LEDER C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
Färg Gult
Densitet 1.11 g/mL
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 0.1 g
Beilstein 616444
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 332.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.