Läs mer
4,7-Dichloroquinoline, 98%
Produktkod. p-106695 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10106033
Brand: Thermo Scientific Acros 113750050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-98-6
Molekylformel C9H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 198.05
MDL-nummer MFCD00006774
InChI-nyckel HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC-namn 4,7-diklorokinolin
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 7-Dichloroquinoline
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84°C to 86°C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 148°C
Flampunkt 164°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Formel vikt 198.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.