Läs mer
4-acetoxi-3-metoxibensaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10350864 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10350864
Brand: Thermo Scientific Acros 385941000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881-68-5
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00003362
InChI-nyckel PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC-namn (4-formyl-2-metoxifenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73°C to 78°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Kvantitet 100 g
Formel vikt 194.19
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.