Läs mer
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 99%
Produktkod. 10285911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10285911
Brand: Thermo Scientific Acros 335940050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 40327-96-6 | C10H24N2 | 172.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40327-96-6
Molekylformel C10H24N2
Molekylvikt (g/mol) 172.32
MDL-nummer MFCD01861832
InChI-nyckel CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
Synonym 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
PubChem CID 693792
IUPAC-namn 1,2,2,6,6-pentametylpiperidin-4-amin
LEDER C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 215°C to 218°C
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4795 to 1.4815
Kvantitet 5 g
Beilstein 22, II, 321
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 170.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.