Läs mer
4-amino-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423308
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11423308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17716.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
4-amino-1,2,4-triazol används som en mellanprodukt för framställning av svampdödande medel som flukonazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Amino-1,2,4-triazol används som en mellanprodukt för framställning av
svampdödande medel som flukonazol.
Löslighet Löslig i vatten och metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-13-4
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.082
MDL-nummer MFCD00003099
InChI-nyckel FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC-namn 1,2,4-triazol-4-amin
LEDER C1=NN=CN1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,2,4-triazole
Smältpunkt 83°C to 88°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 107563
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.