Läs mer
4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid, 98%
Produktkod. p-7047812
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11369755
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19794.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 183673-71-4 | C11H20N2O4 | 244.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183673-71-4
Molekylformel C11H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 244.29
MDL-nummer MFCD01318728
InChI-nyckel YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-isonipecotic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, h-pip boc-oh, 4,4-acp 1-n-boc, 4-amino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 1-boc-4-amino-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 693797
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽290°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7588844
IUPAC-namn 4-amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel vikt 244.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.