Läs mer
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426867
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15426867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33968.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14160-93-1
Molekylformel C5H4ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 157.56
MDL-nummer MFCD03789626
InChI-nyckel GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
IUPAC-namn 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
LEDER NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 157.6
Procent renhet 97%