Läs mer
4-aminometyltetrahydropyran,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620045
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10620045
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC29913CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 130290-79-8
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD02179435
InChI-nyckel IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC-namn oxan-4-ylmetanamin
LEDER C1COCCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.02g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 115.17
Procent renhet 97%