Läs mer
4-Aminophenol, 98%
Produktkod. 11349429
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11349429
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13581.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
4-Aminophenol används som färgämne för textilier, hår, pälsar och fjädrar. Den används också som fotografisk framkallare. Den finner tillämpning som en kemisk mellanprodukt i läkemedel och färgämnen. Vidare fungerar det som en sista mellanprodukt vid framställningen av paracetamol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Aminophenol används som färgämne för textilier, hår, pälsar och fjädrar. Den används också som fotografisk framkallare. Den finner tillämpning som en kemisk mellanprodukt i läkemedel och färgämnen. Vidare fungerar det som en sista mellanprodukt vid framställningen av paracetamol.
Löslighet
Löslig i acetonitril, etylacetat, aceton, varmt vatten, dimetylsulfoxid och alkalier. Något löslig i toluen, dietyleter, etanol, trifluorättiksyra och kallt vatten. Olösligt i bensen och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 123-30-8
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00007869
InChI-nyckel PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC-namn 4-aminofenol
LEDER C1=CC(=CC=C1N)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol
Smältpunkt 186°C to 190°C
Densitet 1.29
Kokpunkt 284°C (decomposition)
Flampunkt 195°C (383°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Phenol-like
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2512
Beilstein 385836
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,462
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophenol
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Aminophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado