missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4-bensyl-1,4-oxazinan-2-yl)metanol, Thermo Scientific™

Produktkod. p-2695114
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10101262

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC12409CB

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 40987-24-4
Molekylformel C12H18NO2
Molekylvikt (g/mol) 208.28
MDL-nummer MFCD02682009,MFCD10698663,MFCD11848685
InChI-nyckel WQNIKIMRIXHNFF-GFCCVEGCSA-O
Synonym 4-benzylmorpholin-2-yl methanol, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methanol, 4-benzyl-2-hydroxymethyl morpholine, 2-hydroxymethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanol, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-morpholin-2-yl-methanol, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanol, 4-phenylmethyl morpholin-2-yl methanol, 2-morpholinemethanol,4-phenylmethyl-, 2s, acmc-20a6qw
PubChem CID 2776358
LEDER OC[C@H]1C[NH+](CC2=CC=CC=C2)CCO1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (4-bensylmorfolin-2-yl)metanol
Formel vikt 207.27
Procent renhet 95%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.