Läs mer
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 97%
Produktkod. p-7032238
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15486467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33627.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16184-89-7 | C8H4BrF3O | 253.018 g/mol
4a-brom-2,2,2-trifluoracetofenon kan användas vid framställning av karbonylbryggade bitiazolderivat. Används även som reagens för att syntetisera MK-5046, en selektiv Bombesin-receptorsubtyp-3-agonist som används för att behandla fetma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4 -′Brom-2,2,2-trifluoracetofenon kan användas vid framställning av karbonylbryggade bitiazolderivat. Används även som reagens för att syntetisera MK-5046, en selektiv Bombesin-receptorsubtyp-3-agonist som används för att behandla fetma.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16184-89-7
Molekylformel C8H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 253.018
MDL-nummer MFCD00191862
InChI-nyckel IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
PubChem CID 603866
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-2,2,2-trifluoretanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Smältpunkt 26°C to 30°C
Kokpunkt 95°C (4 mmHg)
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 253.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.