Läs mer
4-brom-2,5-diklortiofen-3-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 330.44 |
| Procent renhet | 97% |