Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile, 99+%
Produktkod. 10379250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10379250
Brand: Thermo Scientific Acros 290490050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105942-08-3
Molekylformel C7H3BrFN
Molekylvikt (g/mol) 200.01
MDL-nummer MFCD00143264
InChI-nyckel HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensonitril
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69°C to 72°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(F)CN
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 200.01
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.