Läs mer
4-Bromo-2-nitroanisole, 97%
Produktkod. p-7056119
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15482269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64877.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33696-00-3 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33696-00-3
Molekylformel C7H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 232.033
MDL-nummer MFCD00055529
InChI-nyckel ORBHQHXVVMZIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitroanisole, 2-methoxy-5-bromonitrobenzene, 4-brom-2-nitroanisole, 4-bromo-2-nitro anisole, 5-bromo-2-methoxynitrobenzene, 3-nitro-4-methoxy bromobenzene, 1-methoxy-2-nitro-4-bromobenzene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-nitro, pubchem5341, 4-brom-2-nitroanisol
PubChem CID 118533
IUPAC-namn 4-brom-l-metoxi-2-nitrobensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitroanisole
Smältpunkt 85°C to 100°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2259903
Formel vikt 232.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.