Läs mer
4-Bromo-N-methylaniline, 97%
Produktkod. p-3212028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10791334
Brand: Thermo Scientific Acros 383200010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6911-87-1 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6911-87-1
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.05
MDL-nummer MFCD03030391
InChI-nyckel AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
IUPAC-namn 4-bromo-N-methylaniline
LEDER CNC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-N-methylaniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brown-Purple to Colorless
Kokpunkt 123°C to 125°C (7.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H4NHCH3
Brytningsindex 1.6120 to 1.614
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formel vikt 186.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-N-methylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.