Läs mer
4-brombensylsulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15229736 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15229736
Brand: Thermo Scientific Acros 451490050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53531-69-4
Molekylformel C7H6BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 269.55
InChI-nyckel ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
PubChem CID 598764
IUPAC-namn (4-bromfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzylsulfonyl chloride
Smältpunkt 116.0°C to 118.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 269.55
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzylsulfonyl chloride, 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.