Läs mer
4-brombutyrylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3756982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10582841
Brand: Thermo Scientific Acros 303440050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927-58-2
Molekylformel C4H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 185.46
MDL-nummer MFCD00000753
InChI-nyckel LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
IUPAC-namn 4-bromobutanoylklorid
LEDER C(CC(=O)Cl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobutyryl chloride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller rosa
Densitet 1.6020g/mL, 1.602
Kokpunkt 101°C (37.0 mmHg)
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)3COCl
Brytningsindex 1.4910 to 1.494
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.46
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.