Läs mer
4-Bromomethyl benzoyl bromide, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15417807
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15417807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37682.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 876-07-3
Molekylformel C8H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 277.94
MDL-nummer MFCD00045026
InChI-nyckel VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoyl bromide, acmc-20ammq, 4-bromomethyl benzoylbromide, 4-bromomethyl-benzoyl bromide, benzoyl bromide, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoyl bromide, 4-bromomethyl benzoyl bromide 96
PubChem CID 4640671
IUPAC-namn 4-(bromomethyl)benzoyl bromide
LEDER BrCC1=CC=C(C=C1)C(Br)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl benzoyl bromide
Smältpunkt 57°C to 61°C
Färg White
Kokpunkt 100°C to 112°C (0.5 mmHg)
Linjär formel BrCH2C6H4C(O)Br
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 277.94
Procent renhet 96%
Fysisk form Fused Solid