Läs mer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437197
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15437197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34255.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1323966-39-7
Molekylformel C7H7ClFNO
Molekylvikt (g/mol) 175.587
MDL-nummer MFCD19687207
InChI-nyckel ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17856680
IUPAC-namn 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
LEDER COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 175.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid