Läs mer
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Produktkod. p-7033430
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11379999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50541.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181.59 g/mol
4-klor-8-fluorokinolin används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-klor-8-fluorokinolin används som mellanprodukt i organisk syntes.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63010-72-0
Molekylformel C9H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 181.59
MDL-nummer MFCD00278785
InChI-nyckel NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736587
IUPAC-namn 4-klor-8-fluorokinolin
LEDER FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-8-fluoroquinoline
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
Formel vikt 181.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.