Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-klor-D-fenylalanin, 95 %
Produktkod. 15438467
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15438467
Brand: Thermo Scientific Chemicals H51982.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14091-08-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Det appliceras i syntesen och placentabindningsförmågan hos fotokänsliga analoger av luteiniserande hormonfrisättande hormon (lhrh) med agonistiska och antagonistiska strukturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det appliceras i syntesen och placentabindningsförmågan av fotokänsliga analoger av
luteiniserande hormonfrisättande hormon (lhrh) med agonistiska och antagonistiska strukturer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14091-08-8
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD00079675
InChI-nyckel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-d-phenylalanine, d-4-chlorophenylalanine, r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro, 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, h-d-phe 4-cl-oh, fenclonine, r, d-p-chlorophenylalanine, unii-rss1jq7mes, rss1jq7mes
PubChem CID 667429
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-klorfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-D-phenylalanine
Smältpunkt 260 °C
UN-nummer UN2811
Beilstein 2416151
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.64
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.