Läs mer
4'-Chloroacetophenone, 98+%
Produktkod. p-85387 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10375880
Brand: Thermo Scientific 108542500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-91-2
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.59
MDL-nummer MFCD00000624
InChI-nyckel BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloroacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 232.0°C
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4COCH3
Brytningsindex 1.5539 to 1.5559
Kvantitet 250 g
Beilstein 07,281
Merck Index 15,2116
Löslighetsinformation Solubility in water: 111 mg/l (25°C).
Formel vikt 154.6
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Chloroacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.