Läs mer
4-Chlorobenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11442108
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11442108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15135.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 74-11-3 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
4-klorbensoesyra används för att bestämma mångfalden av 2-, 3- och 4-klorbensoatnedbrytare i två orörda jordar med liknande fysiska och kemiska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-klorbensoesyra används för att bestämma mångfalden av 2-, 3- och 4-klorbensoatnedbrytare
i två orörda jordar med liknande fysikaliska och kemiska egenskaper.
Löslighet Lösligt i vatten (0,08g/L
).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-11-3
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.565
MDL-nummer MFCD00002531
InChI-nyckel XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
IUPAC-namn 4-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoic acid
Smältpunkt 239°C to 243°C
Densitet 1.54
Kokpunkt 275°C
Flampunkt 238°C (460°F)
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
Beilstein 907196
Merck Index 14,2125
Löslighetsinformation Soluble in water(0.08g/L).
Formel vikt 156.57
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.