Läs mer
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride, 98+%
Produktkod. 11409343
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11409343
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11769.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1530-39-8 | C25H21Cl2P | 423.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1530-39-8
Molekylformel C25H21Cl2P
Molekylvikt (g/mol) 423.32
MDL-nummer MFCD00041533
InChI-nyckel RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1bpq8, 4-chlorobenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyltriphenyl-phosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphanium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphine, chloride, 4-chlorobenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2733546
LEDER [Cl-].ClC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 286°C to 291°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 4173400
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn [(4-klorfenyl)metyl]trifenylfosfaniumklorid
Formel vikt 423.32
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.