Läs mer
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11495757
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11495757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24333.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6068-72-0 | C8H4ClNO | 165.58 g/mol
Det är en reaktant för organokatalytiska tandem-trekomponentreaktioner av aldehyd, alkylvinylketon och amid. Det används också som en reaktant för syntes av selektiva angiotensin II AT2-receptoragonister med reducerad CYP 450-hämning, allosteriska glukokinasaktivatorer, hydantoinderivat med antiproliferativ aktivitet, tiohydantoiner och P2X7-receptorantagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det är en reaktant för organokatalytiska tandem-trekomponentreaktioner av aldehyd, alkylvinylketon och amid. Det används också som en reaktant för syntes av selektiva angiotensin II AT2-receptoragonister med reducerad CYP 450-hämning, allosteriska glukokinasaktivatorer, hydantoinderivat med antiproliferativ aktivitet, tiohydantoiner och P2X7-receptorantagonister.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras under torr inert gas. Håll borta från fukt, oxidationsmedel, syror, baser, aktiva metaller, aminer och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6068-72-0
Molekylformel C8H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 165.58
MDL-nummer MFCD00001822
InChI-nyckel USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
IUPAC-namn 4-cyanobensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzoyl chloride
Smältpunkt 68°C to 70°C
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 386729
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 165.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.