Läs mer
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7053682
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15487798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61284.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1019607-55-6
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
InChI-nyckel SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
PubChem CID 28411077
IUPAC-namn 4-(cyclopropylamino)benzonitrile
LEDER C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid