Läs mer
4-(Diphenylamino)benzaldehyde, 98%
Produktkod. 15432289
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15432289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64887.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4181-05-9 | C19H15NO | 273.34 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4181-05-9
Molekylformel C19H15NO
Molekylvikt (g/mol) 273.34
MDL-nummer MFCD00145131
InChI-nyckel UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylamino benzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino benzaldehyde, 4-diphenylaminobenzaldehyde, 4-diphenylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diphenylamino, 4-formyltriphenylamine, p-formyltriphenylamine, 4-n-phenylanilino benzaldehyde, p-diphenylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino-benzaldehyde
PubChem CID 77846
IUPAC-namn 4-(N-fenylanilino)bensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diphenylamino)benzaldehyde
Smältpunkt 129°C to 133°C (literature)
Färg Gult
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 2732795
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 273.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.