Läs mer
4-(etylamino)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2700820
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10712273
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB10315CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7409-09-8
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00102118
InChI-nyckel SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2775249
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethylamino)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH2NHC6H4CO2H
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%