Läs mer
4-Fluorophenol, 99%
Produktkod. 11463944
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11463944
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11945.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
4-Fluorophenol, 99%, C6H5FO, CAS Number-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluoro-phenol, p-fluorophenol, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, 4-fluoro phenol, 4-fluoranylphenol, 500g, 1362752, 185 deg.C to 188 deg.C, 1.22, Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III, 206-736-0 | CAS: 371-41-5 | C6H5FO | 112.10 g/mol
4-fluorofenol är en fluorerad fenolförening med olika tillämpningar som startreagens för syntes av farmaceutiska varor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Fluorofenol är en fluorerad fenolförening med olika tillämpningar som startreagens för syntes av farmaceutiska varor.
Löslighet
Lösligt i vatten (80 mg/ml vid °20 C), metylendiklorid, kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-41-5
Molekylformel C6H5FO
Molekylvikt (g/mol) 112.10
MDL-nummer MFCD00002316
InChI-nyckel RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
IUPAC-namn 4-fluorfenol
LEDER OC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenol
Smältpunkt 44°C to 50°C
Densitet 1.22
Kokpunkt 185°C to 188°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 1362752
Löslighetsinformation Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Formel vikt 112.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.