Läs mer
4-Fluorophenylacetyl chloride, 98%
Produktkod. 10013452 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10013452
Brand: Thermo Scientific Acros 376120050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 459-04-1 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-04-1
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.58
MDL-nummer MFCD00674181
InChI-nyckel SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
PubChem CID 3744988
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)acetylklorid
LEDER FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.2590g/mL, 1.259
Kokpunkt 60°C (8.0 mmHg)
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2C(O)Cl
Brytningsindex 1.5110 to 1.513
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 172.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.