Läs mer
4-metoxi-1,2-bensisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10487622
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10487622
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00345CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 177995-40-3
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.164
MDL-nummer MFCD03407354
InChI-nyckel YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
IUPAC-namn 4-metoxi-l,2-bensoxazol-3-amin
LEDER COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%