Läs mer
4-metyl-lH-pyrazol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469226
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11469226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18083.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
4-Methyl-1H-pyrazol används som motgift vid metanol- och etylenglykolförgiftning. Det används också som en alkoholdehydrogenashämmare. Det fungerar som en ligand i koordinationskemi. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methyl-1H-pyrazol används som motgift vid metanol- och etylenglykolförgiftning. Det används också som en alkoholdehydrogenashämmare. Det fungerar som en ligand i koordinationskemi. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Blandbar med
vatten, eter, bensen och alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7554-65-6
Molekylformel C4H6N2
Molekylvikt (g/mol) 82.106
MDL-nummer MFCD00005245
InChI-nyckel RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
IUPAC-namn 4-metyl-lH-pyrazol
LEDER CC1=CNN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 13°C
Densitet 1.018
Kokpunkt 204°C to 207°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Brytningsindex 1.4945
Kvantitet 1 g
Beilstein 105204
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,4216
Löslighetsinformation Miscible with water,ether,benzene and alcohol.
Formel vikt 82.11
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-1H-pyrazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Methylpyrazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.