Läs mer
4-Methyl-2-pentenal, 95%
Produktkod. p-3779172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 10165510
Brand: Thermo Scientific Acros 298350250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5362-56-1
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
MDL-nummer MFCD00800501
InChI-nyckel RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
PubChem CID 5916154
IUPAC-namn (E)-4-metylpent-2-enal
LEDER CC(C)C=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentenal
Aciditet 15mg KOH/g max.
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8440g/mL, 0.844
Kokpunkt 70.0°C (75.0 mmHg)
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Brytningsindex 1.4360 to 1.4440
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Formel vikt 98.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.