Läs mer
4-Methyl-2-pentyne, 95%
Produktkod. 10104193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10104193
Brand: Thermo Scientific Acros 380970050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21020-27-9
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00041615
InChI-nyckel SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
IUPAC-namn 4-methylpent-2-yne
LEDER CC#CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentyne
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -110°C
Färg Yellow
Densitet 0.7160g/mL, 0.716
Kokpunkt 71°C to 73°C
Flampunkt -5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C∽CCH(CH3)2
Brytningsindex 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 82.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.