missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Methylamino)phenol sulfate, 99%

Produktkod. 11443347
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11443347

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16236.30

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 55-55-0 | C14H18N2O2·H2SO4

4-(metylamino)fenolsulfat, är en populär fotografisk framkallare som används i svart& vit fotografering. Det är också ett utmärkt framkallningsmedel för de flesta applikationer för kontinuerliga tonframkallare, och det har använts i stor utsträckning i publicerade utvecklarformler såväl som kommersiella produkter.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
4-(Methylamino)phenol sulfate, är en populär fotografisk framkallare som används i svart& vit fotografering. Det är också ett utmärkt framkallningsmedel för de flesta applikationer för kontinuerliga tonframkallare, och det har använts i stor utsträckning i publicerade utvecklarformler såväl som kommersiella produkter.

Löslighet Det är lösligt
i vatten (50 mg/ml).

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55-55-0
Molekylformel C14H18N2O2·H2SO4
MDL-nummer MFCD00013140
Synonym Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfate; Metol

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)phenol sulfate
Smältpunkt ∼260°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3919382
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,6017
Löslighetsinformation It is soluble in water (50mg/mL).
Formel vikt 344.38
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.