Läs mer
4-metylbensensulfonylhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415643
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11415643
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13529.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
p-toluensulfonylhydrazid används som ett reagens för framställning av tosylhydrazoner. Det användes för att framställa dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridiner och 1,2,3-selenadiazolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfonylhydrazid används som reagens för framställning av tosylhydrazoner. Den användes för att framställa dipyrazolo[1,5-a:4′ ,3′ -c]pyridiner och 1,2,3-selenadiazolderivat.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-35-8
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00007588
InChI-nyckel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonohydrazid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl hydrazide
Smältpunkt 108°C to 111°C
Densitet 1.4
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3226
Beilstein 610130
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol.
Formel vikt 186.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.