Läs mer
4-Methylbenzophenone, 97%
Produktkod. 10011430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10011430
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-84-9
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00008553
InChI-nyckel WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC-namn (4-metylfenyl)-fenylmetanon
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53°C to 57°C
Färg Beige till Vit
Kokpunkt 326°C
Flampunkt 143°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C6H4COC6H5
Kvantitet 50 g
Beilstein 07, 440
Merck Index 14, 7317
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.