Läs mer
4-nitrobensendiazoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431538
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15431538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55315.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 456-27-9 | C6H4BF4N3O2 | 236.92 g/mol
4-Nitrobensendiazoniumtetrafluorborat används i stor utsträckning som standardreagens vid organisk syntes. Det används som färgämne för enterokromaffinceller. Det används för spektrofotometrisk bestämning av vanliga aromatiska diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat och 4,4'-metylenbis(fenylisocyanat)] och gallsyra. Det används också för vävnadsfärgning och bestämning av spårfenoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Nitrobensendiazoniumtetrafluorborat används i stor utsträckning som standardreagens vid organisk syntes. Det används som färgämne för enterokromaffinceller. Det används för spektrofotometrisk bestämning av vanliga aromatiska diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat och 4,4′ -metylenbis(fenylisocyanat)] och gallsyra. Det används också för vävnadsfärgning och bestämning av spårfenoler.
Löslighet Löslig i
acetonitril och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-27-9
Molekylformel C6H4BF4N3O2
Molekylvikt (g/mol) 236.92
MDL-nummer MFCD00012005
InChI-nyckel AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
PubChem CID 68006
IUPAC-namn 4-nitrobensendiazonium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 144°C to 148°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 3599869
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 236.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.