Läs mer
4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside, 98+%
Produktkod. 11378265
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11378265
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10154.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
4-nitrofenyl-β -D-glukopyranosid fungerar som ett kromogent beta-D-glukosidassubstrat som används för mätning av beta-glukosidasaktivitet. Vidare används det i forskning, biokemiska enzymanalyser och in vitro diagnostisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Nitrofenyl-β -D-glukopyranosid fungerar som ett kromogent beta-D-glukosidassubstrat som används för mätning av beta-glukosidasaktivitet. Vidare används det i forskning, biokemiska enzymanalyser och in vitro diagnostisk analys.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, varm etanol, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2492-87-7
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.25
MDL-nummer MFCD00006593
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Smältpunkt 166°C to 167°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 92211
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,warm ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Insoluble in ether.
Optisk rotation −103° (c=1 in Water)
Formel vikt 301.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.