Läs mer
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099281
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10099281
Brand: Thermo Scientific Maybridge RF01562CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 68176-57-8
Molekylformel C10H16N2
Molekylvikt (g/mol) 164.252
MDL-nummer MFCD00052695
InChI-nyckel WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC-namn 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel (CH3)3CC6H3(NH2)2
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formel vikt 164.25
Procent renhet 97%