Läs mer
4'-tert-Butylacetophenone, 98%
Produktkod. 11410184
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11410184
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13615.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 943-27-1 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-tert-butylacetofenon används vid syntes av 2-pyridonderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-′tert-butylacetofenon används vid syntes av 2-pyridonderivat.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-27-1
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.259
MDL-nummer MFCD00017256
InChI-nyckel UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-tert-Butylacetophenone
Smältpunkt 17°C to 18°C (dimorphic)
Densitet 0.964
Kokpunkt 107°C to 108°C (5 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.