Läs mer
4-(trifluormetyl)-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7039762
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15415398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59165.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68755-42-0
Molekylformel C10H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 200.16
MDL-nummer MFCD07772121
InChI-nyckel LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one
PubChem CID 21921093
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kokpunkt 67°C to 72°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >108°C (226°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.