Läs mer
4-(trifluormetyl)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451279
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15451279
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64187.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 402-52-8 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-52-8
Molekylformel C8H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 176.138
MDL-nummer MFCD03094456
InChI-nyckel CFIPQRIPCRRISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethyl, 4-methoxybenzotrifluoride, buttpark 180\07-83, p-trifluoromethylanisole, pubchem10126, 4-trifluoromethyl-anisol, 1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 600604
IUPAC-namn 1-metoxi-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)anisole
Smältpunkt -9°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.245 g/mL
Kokpunkt 169°C (754 mmHg)
Flampunkt 60°C (140°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 176.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.