Läs mer
4-(trifluormetyl)fenylhydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383156
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11383156
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12436.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
4-(trifluormetyl)fenylhydrazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-90-1
Molekylformel C7H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 176.14
MDL-nummer MFCD00042508
InChI-nyckel DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 136200
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin
LEDER NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kokpunkt 119°C to 121°C (17 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 743759
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 176.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.