Läs mer
Thermo Scientific™ 4 x 100 ml svängande skokrotor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
4 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinera Thermo Scientific™ 4 x 100 ml svängande skokrotor med en valfri aerosoltät lock för extra skydd.
Specifikationer
- Kapaciteten är flexibel med adaptrar: 1,5 till 100mL
- Kapacitet: 4x 100 ml
- Maxhastighet/RCF: 4000rpm/2590 xg
Beställningsinformation:
Beställ runda hinkar (75007555), slangadaptrar och aerosoltät lock separat. Kontakta din servicerepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Primo™/Primo R
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4 x 100 ml svängande skokrotor |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 4 x 100 ml |
| Max. RCF | 2,590 x g |
| Max. Hastighet | 4,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 14.5 cm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| Max. Diameter på rör | 44 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Primo och Primo Centrifuger |
| Certifikat och efterlevnad | Bioinneslutning certifierad av CAMR, HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Visa mer |