Läs mer
TubeWriter 400 - Standard sidoutskrift för 0,5 mL mikrocentrifugrör
Produktkod. 30067422
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. 30067422
Brand: TubeWriter PS0500MCEL400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardställ för direkt utskrift på sidan av 0,5 ml mikrocentrifugrör
  • Standardutskriftsställ designat för 400
  • Skriver ut och etiketter direkt på sidan av 0,5 ml mikrocentrifugrör
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller rören säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ