Läs mer
Fisherbrand™ 43,2 mm skiljevägg för SCHOTT skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Grädde
Grå, Rött
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Grå, Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 43.2 mm |
| Material | Butyl, PTFE |
| Kvantitet | 500 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |