Läs mer
Fisher Chemical 45LT SULFURIC ACID S.G. 1.84 (95%) - SP
Brand: Fisher Chemical S/9160/26
45LT SULFURIC ACID S.G. 1.84 (95%) - SP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Sulfuric acid
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.